ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
D381412
関連するカテゴリー
詳細
Synthware™ distillation receiver features a standard taper joint (14/20) and three 12 mL receiving tubes graduated connected by three plastic joint clips with a 135° angle between the top outer joint and the lower inner joint.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)