SYNC392625C
Synthware™ chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 254 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
別名:
Synthware C392625C, glass chromatograpy column
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
NB.51
おすすめの製品
ジョイント
joint: ST/NS top24/40
グレード
for chromatography
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C392625C
テクニック
HPLC: suitable
内径 × L
20.0 mm × 254 mm
キャパシティ
250 mL
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)