Key Documents
SYNC383240C
Synthware chromatography column with reservoir, fritted disc and PTFE stopcock
500 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 26.0 mm × 457 mm, fritted disc and PTFE stopcock
別名:
Synthware C383240C, glass chromatograpy column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS35/20
グレード
for chromatography
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C383240C
テクニック
HPLC: suitable
内径 × L
26.0 mm × 457 mm
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With a coarse porosity fritted disc to support packing ,with 35/20 spherical joint. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)