Merck
SYNC269100
Synthware coil-style reflux condenser
joint: ST/NS 19/22, hose size 8 mm
別名:
Synthware C269100, coil-type condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C269100
ホースサイズ
8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint. Hose connections have an O.D. of 8mm or 10mm at the middle serration.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SYNC269100-1EA4061832190969