Merck
SYNA852440
Synthware U-shaped drying tube
joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware A852440, Drying tube adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
物質
colorless tube
glass tube
ジョイント
joint: ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A852440
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SYNA852440-1EA4061832189888