Merck
SYNA391420
Synthware transfer valve adapter
joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware A391420, transfer adapter with valve
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A391420
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The 0-4 mm high vacuum valves have two Viton® O-rings on the shaft and an integral PTFE O-ring on the tip.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)