Key Documents
SYNA501420
Synthware gas inlet adapter
joint: ST/NS 14/20, O.D. × L 8 mm × 153 mm
別名:
Synthware A501420, gas inlet adapter, extended drip tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A501420
外径 × L
8 mm × 153 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Inner joint with a sealed on lower tube extending 6” below the grind, having the same O.D. tubing on both ends of the grind.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)