Merck
SYNA521922
Synthware inlet or thermometer adapter with compression cap
joint: ST/NS 19/22, O.D. 5.0-7.5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A521922
外径
5.0-7.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With a compression cap and Viton® O-ring to form a vacuum tight seal. To use it as a syringe port, simply replace the O-ring with PTFE -lined septum. Cap accommodates 5.0 - 7.5mm O.D. thermometer. Supplied with one Nylon cap and one Viton® O-ring.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)