Merck
SYNA341922
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 19/22
別名:
Synthware A341922, Adapter, twin connecting hose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A341922
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)