安全性情報
17-641
Sigma-Aldrich
ChIPAb+ REST - ChIP検証済み抗体およびプライマーセット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.52
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
品質水準
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat, human, rabbit, mouse
テクニック
ChIP: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
詳細
機能:ニューロン制限サイレンサー因子(NRSE)に結合し、非神経細胞におけるニューロン遺伝子転写を抑制する転写リプレッサー。mSin3とCoRESTの2つの異なるコリプレッサーとの関連により神経細胞の遺伝子の発現を制限し、これによりヒストン脱アセチル化酵素をREST調節遺伝子のプロモーターに動員します。RE1/NRSE部位でBHC複合体を動員して抑制を仲介します。この抑制はヒストンの特定部位を脱アセチル化・脱メチル化し、クロマチン修飾物質として作用することによります。
サブユニット構造:SIN3A、SIN3B、RCOR1と相互作用します。
細胞内局在:おそらく核。
組織特異性:広範。脾臓、胸腺、末梢血リンパ球および卵巣を含むリンパ球コンパートメントの組織で高度の発現が認められます。
配列類似性:9個のC2H2型ジンクフィンガーを有しています。
配列に関する注意点:配列AAA98503.1は示された配列と異なります。理由:189、212、1087位でのフレームシフト
配列AAH38985.1は示された配列と異なります。理由:さまざまな不一致。汚染配列。ポリA配列の可能性。
REST精製抗体は、ヒトRESTのアミノ酸801-1097に相当する、GST融合タンパク質に対して作成されています。
特異性
REST、Mr 120-200 kDaを認識します。
アプリケーション
エピトープ:a.a. 801-1097
包装
1セット当たり25アッセイ。推奨用途:クロマチン免疫沈降あたり約2 μgの抗体(生物学的な状況による)。
品質
クロマチン免疫沈降:
HeLa S3細胞(4 x 106個相当量/IP)から調製した超音波処理クロマチンに対し、2 µgの正常ウサギIgGまたは抗REST抗体およびMagna ChIP Aキット(Part No. 17-610)を用いてクロマチン免疫沈降を行いました(図参照)。 コントロールプライマーを用いたqPCRによって、REST関連DNA断片の免疫沈降の成否を検証しました。
物性
推定値:120 kDa、実測値:200 kDa
物理的形状
抗REST(ウサギポリクローナルIgG)。0.07%アジ化ナトリウムと30%グリセロールを含有する50 μLのPBS中にアフィニティ精製抗体50 μgを含むバイアル1本。 -20℃で保存してください。
正常ウサギIgG。0.1%アジ化ナトリウムを含有する125 μLの保存緩衝液中に精製ウサギIgG 125 μgを含むバイアル1本。-20℃で保存してください。
ChIPプライマー、シナプシンRE1。それぞれ5 μMのヒトシナプシンのRE1部位に特異的なプライマー75 μLを1バイアル。 -20℃で保存してください。
フォワード:GGT GCT GAA GCT GGC AGT
リバース:TGG GTT TTA GGA CCA GGA TG
保管および安定性
-20℃で受領日から1年間安定です。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。初回の融解時は、キャップを外す前にバイアルを遠心分離してから溶液を静かに混合してください。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
その他情報
ネガティブコントロールのウサギIgG抗体およびヒトシナプシンのRE1部位に特異的なコントロールプライマーが含まれています。
ヒト、マウス、ラット他の種ではテストしていません。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
17-641:
試験成績書(COA)