安全性情報
SM6050201
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
詳細
Pore geometry: trigonal arrangement
包装
pkg of 1 pieces
サイズ
20 mm × 20 mm
厚さ
50 μm
ポアサイズ
125 nm (interpore distance)
60 nm pore diameter
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SM6050201-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)