Merck
NAC-A150/12
Millipore
NovAsepticコネクター
according to PED, ASTM® (Tube Standard ASTM A270)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
物質
stainless steel bolt (EN 1.4401/ EN 1.4301 (EN 10269))
stainless steel lock ring ((ASME 479)/EN 1.4404 (EN 10272))
stainless steel welding flange ((ASME SA-479)/EN 1.4435 (EN 10272))
品質水準
認証
ASTM® (Tube Standard ASTM A270)
according to PED
詳細
manually polished
パラメーター
-1- -7 bar pressure range
-80-200 °C temp. range
重量
0.6 kg (1.3 lb)
アプリケーション
適用されているガスケット(別売り)は、NovAsepticコネクターと設計温度や圧力限界が異なる場合があります。組み立てられた製品の中で最も弱いコンポーネントが、最高設計温度と圧力上限を決定します。
包装
NovAsepticコネクターの開口端は、発送時にはプラスチック製カバーで保護されています。NovAsepticコネクターは、組み立て済みで、密閉箱に梱包されています。
その他情報
NovAseptic Connector, According to PED, Tube Standard ASTM A270
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials