Merck
SLW5810/4
Pyrex® Vacuum filtration system for 47 mm membranes
conical flask only
別名:
Pyrex, SciLabware 5810/4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
5810/4
SciLabware
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Parts for vacuum filtration system for 47 mm membranes
  • Fully autoclavable
  • Ideal for microbiology
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)