メーカー/製品名
5809/3
SciLabware
詳細
Comprising of a 300 ml capacity funnel, support base and metal clamp, this popular size filter holder is designed to be used with 47 mm membrane filters. The three components of this product must be ordered separately.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)