Key Documents
SLW4980-50
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
50 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 4980-500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
Pyrex flask
flat bottom
ジョイント
joint neckNARROW-NECK
無菌性
non-sterile
特徴
graduated
without cap
heavy duty
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
SciLabware 4980-50
H
78 mm
本体 外径
51 mm
キャパシティ
50 mL
50 mL
ネック内径
14 mm
ストッパーサイズ
14
フィッティング
narrow neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
その他情報
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)