物質
glass stopper
white graduation
ジョイント
joint 24/29
特徴
graduations 5 mL
interchangeable glass key
メーカー/製品名
3590/04
SciLabware
キャパシティ
250 mL
250 mL
栓穴
2.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with ISO 4800, Type 4
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- With double graduated scale showing approximate volume contained/dispensed
- Graduations in white enamel
- With interchangeable glass key
- Supplied with glass stopper
特徴および利点
• Complies with ISO 4800 Type 4• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• With double graduated scale in white enamel printing showing approximate volume contained/dispensed• With interchangeable PTFE stopcock key• Supplied with both a polyethylene and glass stopper
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)