Merck
すべての画像(17)
主要文書
安全性情報
ZRB1317
Sigma-Aldrich
抗シナプトフィジン抗体 クローン1G7 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Major synaptic vesicle protein p38
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1G7, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 33.31 kDa
observed mol wt ~35 kDa
交差性
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYP(6855)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1G7は、シナプトフィジンを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端細胞質ドメインにおける86アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ラットシナプトフィジンのC末端細胞質領域における86アミノ酸に相当するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、ラット脳、ヒト脳およびPC12細胞溶解物中のシナプトフィジンを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ラット脳およびヒト脳組織片のシナプトフィジンを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、PC12およびE18ラット皮質細胞のシナプトフィジンを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗シナプトフィジン クローン1G7 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1317)は、シナプトフィジンを検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
シナプトフィジン(UniProt:P07825、別名:Major synaptic vesicle protein p38)は、ラットにおいてSyp遺伝子(Gene ID:24804)によってコードされています。シナプトフィジンは、タンパク質のシナプトフィジン/シナプトブレビンファミリーに属しています。シナプス前小胞、ならびにニューロンおよび上皮表現型の各種神経内分泌細胞に存在する主要糖タンパク質の1つです。構造は、短い細胞質アミノ末端テールおよび長いカルボキシ末端テールを有する4つの膜貫通スパンの六量体タンパク質から成ります。アミノ末端およびカルボキシ末端は、いずれもシナプス小胞膜の細胞質表面に露出しています。シナプトフィジンのC末端ドメインは、持続性シナプス伝達停止中のエンドサイトーシスに選択的に必要とされますが、停止後は不要となります。シナプトフィジンは膜成分の構成に関与しており、エンドサイトーシスを調節して持続性ニューロン活性後に利用できる小胞を確保している可能性があります。短期および長期シナプス可塑性の調節にも関与しています。Syp/ニューロンは、リサイクルしているシナプス小胞プールの機能的欠陥、および緩やかな回復を示します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: Kwon, SE and Chapman, ER (2011).Neuron.70(5): 847-854)。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1317-25UL:
ZRB1317-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)