物質
borosilicate glass flask
ジョイント
joint ST/NS neck10/19
特徴
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
SciLabware 3152/06AWC
全体高
90 mm
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Class A, amber, works certified
- Complies with ISO 1042 and DIN 12664
- Calibrated to the tolerances required by the United States Pharmacopoeia (USP) which are tighter than those of ISO/DIN standards
- Each flask engraved with individual serial number and supplied with certificate of calibration traceable to National standards
- Manufactured from borosilicate glass with an amber coating on exterior surfaces to facilitate use with light sensitive solutions
- Conformity ‘H′ certified
- Polyethylene stopper
- White enamel inscriptions
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)