Merck
DWK209425
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, low-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 33 mm × 69 mm, 28-410
別名:
209425
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
low-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
包装
pkg of 72 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 209425
ボトル 直径× H
33 mm × 69 mm
キャパシティ
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Superior double seal closure for leak resistance
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)