Merck
SLW1594/02D
Pyrex® Vacuum desiccator
Metal perforated plate not included; part number SLW1597/02D
別名:
Pyrex, SciLabware 1594/02D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
特徴
Metal perforated plate not included; part number SLW1597/02D
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1594/02D
SciLabware
フランジ内径
220 mm
フランジ全体高
120 mm , Height from ledge to flange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glass vacuum desiccator
  • Designed for use under vacuum
  • Sturdy construction in borosilicate glass
  • Ground glass flanges
  • Cover has a 24/29 socket to accept desiccator stopcocks
  • Plates are positioned on an internal ledge within the base
Metal perforated plate not included; part number SLW1597/02D
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2