物質
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
white graduation
wide-mouth
ジョイント
Joints threaded neck (GLS80)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1523/08
H
152 mm
本体 直径
101 mm
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Bottles complete with polypropylene screwcap and drip-free pouring ring
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass with proven temperature and chemical resistance qualities
- GLS 80 screwthread provides increased access compared to GL 45 bottles aiding filling and pouring
- Ideal for use with viscous liquids, pastes, powders, granules and larger solids
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
- White enamel graduations and marking spot
- Autoclavable
- Screwcaps and pouring rings can withstand temperatures up to 140 deg. C
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)