物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
特徴
lid
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1480/12D
ベース外径
143 mm
直径× H
150 mm × 30 mm
ディスクの最大容量
~500 mL
上部I.D.
145 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
- Will withstand repeated autoclaving
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)