Merck
Z231568
Duroplan ペトリ皿
O.D. × H 150 mm × 30 mm
別名:
217555303
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.13
物質
borosilicate glass
cylindrical
無菌性
non-sterile
特徴
lid
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 217555303
利用可能性
not available in USA and Canada
外径 × H
150 mm × 30 mm
ディスクの最大容量
~500 mL
ディッシュ直径
150 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supplied in pairs as dish and cover. These petri dishes are manufactured to give even distribution of culture media and distortion-free transparency. Meet DIN 12339 standard.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)