物質
polystyrene
round
無菌性
sterile; γ-irradiated
sterile
特徴
lid
包装
pack of 20 ea
case of 320 ea (Internal pack of 20)
メーカー/製品名
Nunc 263991
直径× H
90 mm × 15 mm
ディスクの最大容量
~90 mL
ディッシュ径× H
90 mm × 15 mm
表面積
58 cm2
容積 × 有効容積
68 mL × 12.5 mL
結合型
Nunclon Delta surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc Lab-Tek®および標準ペトリ皿は、真菌、細菌、および他の微生物の培養に最適化されており、さらに自動ハイスループット(HTS)アプリケーションにも用いられます。
ご注意ください:本製品はポリスチレン(ガラスではありません)製のため、皿の壁部分が薄くなっている場合があります。これにより、外径のサイズに約10 mmの差が生じます。
- 真菌、細菌、および他の微生物培養用です。
- 病院の環境下でのサンプリング(研究用途に限る)、食品科学、製薬業界においても有用なペトリ皿です。
- 完全に平坦で均一な高さであるため、自動ディスペンサーで良好に使用できます。
- モールドグリッド付きです。
- 深型ペトリ皿により、長期の培養期間が可能になります。
- 自動システムに適合します
ご注意ください:本製品はポリスチレン(ガラスではありません)製のため、皿の壁部分が薄くなっている場合があります。これにより、外径のサイズに約10 mmの差が生じます。
法的情報
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック