物質
Pyrex flask
flat bottom flask
ジョイント
joint ST/NS neck24 mm I.D.
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1170/02SC
H
105 mm
本体 直径
64 mm
キャパシティ
100 mL
ネック内径
24 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with ISO 6556 and DIN 12476
- Büchner flasks with heavy wall construction for vacuum filtration applications
- Side-arm features a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9mm bore vacuum tubing
- With tooled neck to accept a drilled rubber stopper
特徴および利点
• Complies with ISO 6556 and DIN 12476• Filtering flasks with heavy wall construction for vacuum filtration applications• Side-arm features a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9mm bore vacuum tubing• With tooled neck to accept a drilled rubber stopper• 5000ml size is supplementary to ISO range
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)