Merck
SLW1134/12
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 1,000 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1134/12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
bottom (Baffled)
ジョイント
Joints neck (43)
無菌性
non-sterile
特徴
graduated: no
without cap
baffled
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1134/12
H
222 mm
本体 外径
129 mm
キャパシティ
1,000 mL
ネック内径
43 mm
フィッティング
narrow neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
その他情報
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)