Merck
SIK7914-10
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenebis(phosphonic acid)
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O6P2
CAS番号:
分子量:
238.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥97%
InChI
1S/C6H8O6P2/c7-13(8,9)5-1-2-6(4-3-5)14(10,11)12/h1-4H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)
InChI Key
JHDJUJAFXNIIIW-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of SiKEMIA
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7914-10-1G:
SIK7914-10-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)