Merck
SIBNC
Sigma-Aldrich
Boron Nitride on SiO2/Si Substrate
SIBNC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
MA.24
詳細
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
メーカー/製品名
SIBNC
L × W
10 mm × 10 mm , coupon
die thickness
525 μm , silicon
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)