Merck
SIBN4W
Sigma-Aldrich
Boron Nitride on SiO2/Si Substrate
SIBN4W
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
MA.24
詳細
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
メーカー/製品名
SIBN4W
直径
4 in. , wafer
die thickness
525 μm , silicon
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)