Merck
RNI00188
Sigma-Aldrich
(t-Bu)2PhP Pd G3
別名:
Methanesulfonato (di-tert-butyl) phenylphosphino (2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II), PPh(t-Bu)2-Pd-G3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H36NO3PPdS
CAS番号:
分子量:
592.04
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
特徴
generation 3
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C1=CC=CC=C1.NC2=C(C3=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C3)C=CC=C2
InChI
1S/C14H23P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-13(2,3)15(14(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h7-11H,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
IQWMOOOMAPPAMZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
RNI00188-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.