About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O2
CAS番号:
分子量:
126.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
CC(OCCCC#C)=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h1H,4-6H2,2H3
InChI Key
UZNIPEZTZSRYGI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)