Merck
676500
Sigma-Aldrich
クロロ(ペンタメチルシクロペンタジエニル)ルテニウム(II)テトラマー
別名:
テトラクロロテトラキス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)四ルテニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H60Ru4Cl4
CAS番号:
分子量:
1087.00
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
276-278 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[C](C)[C](C)[C](C)[C]3C.C[C]4[C](C)[C](C)[C](C)[C]4C
InChI
1S/4C10H15.4CH3.4ClH.4Ru/c4*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;;;;;;;/h4*1-5H3;4*1H3;4*1H;;;;/q;;;;;;;;;;;;4*+1/p-4
InChI Key
SCUAWZQFHNJPNU-UHFFFAOYSA-J
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
676500-BULK:
676500-VAR:
676500-500MG:
676500-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)