Merck
R514179
2,2'-AZANEDIYLDIETHANOL (E)-8-(3-(2-HYDROXY-4-METHOXYPHENYL)-3-OXOPROP-1-ENYL)-4H-BENZO[D][1,3]DIOXINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H27NO9
CAS番号:
分子量:
461.473
MDL番号: