アッセイ
>95% (HPLC)
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1(C(=O)C=CC1=O)CCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O
InChI Key
ARKUDJPBDMAVBL-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
MAL-dPEG8-acid is a monodisperse crosslinker that joins sulfhydryl groups to free amines through a single molecular weight polyethylene glycol (PEG) chain of discrete length. The linker is 34 atoms and 38.8 Å long. The maleimidopropyl moiety reacts with sulfhydryl groups via a Michael addition reaction. The propionic acid terminus of the molecule reacts directly with free amines using EDC or another carbodiimide to form amide bonds. Alternatively, activation of the propionic acid group with N-hydroxysuccinimide (NHS), 2,3,5,6-tetrafluorophenol (TFP), or some other acylating agent permits amide bond formation under mild, controlled conditions.
法的情報
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10275-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)