Merck
QBD10219
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®4-hydrazide
別名:
21-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-azaheneicosanoic acid hydrazide, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H39N5O7S
CAS番号:
分子量:
505.63
UNSPSCコード:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
形状
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: carbonyl reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1SCC(C1N2)NC2=O)=O)NN
特徴および利点
Biotin-dPEG®4-hydrazide allows biotin labeling of molecules with free aldehydes or ketones. Biotin-dPEG®4-hydrazide reacts to form a hydrazones. This reagent is highly useful for labeling carbohydrates, glycoproteins, and other molecules with biotin following oxidation of the carbohydrate or glycan with sodium periodate or by chemical installation of an aldehyde or ketone on the target molecule. The dPEG® spacer is a single molecular weight PEG that provides excellent water solubility while extending the biotin moiety away from the surface of the labeled molecule for enhanced binding to avidin or streptavidin.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ビオチン ≥99% (HPLC), lyophilized powder
Sigma-Aldrich
B4501
ビオチン