Merck
QBD10015
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®5-PFP ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H24F10O9
CAS番号:
分子量:
670.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
形状
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(C(F)=C(C(F)=C1F)F)F)=O)OC2=C(C(F)=C(C(F)=C2F)F)F
特徴および利点
Bis-dPEG®5-PFP ester has 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl (PFP) moiety that allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer (21.7 Å) provides precise distance control between conjugated moieties. PFP ester is more reactive to amines than the NHS ester and are more stable than the NHS esters towards hydrolysis.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)