Merck
Q1336
Sigma-Aldrich
2,4-キノリンジオール
97%
別名:
2,4-ジヒドロキシキノリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO2
CAS番号:
分子量:
161.16
Beilstein:
124854
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-8-5-9(12)10-7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H2,10,11,12)
InChI Key
HDHQZCHIXUUSMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
Q1336-BULK:
Q1336-10G:
Q1336-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2