Merck
PH003902
(10R,13S)-17-(1-hydroxypropan-2-yl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H34O2
CAS番号:
分子量:
330.515
MDL番号: