Merck
PEM3B2044
Sigma-Aldrich
Xion PEM-Aquivion®-830
thickness 20 μm, L × W 10 cm × 10 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352600
L × W
10 cm × 10 cm
厚さ
20 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
The XION Composite Aquivion Membrane is a composite PEM. Its high selectivity, high chemical resistance, and high mechanical strength make it ideal for fuel cell applications. It is stable under neutral and acidic conditions.
法的情報
Product of Xergy
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3