おすすめの製品
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
L × W
5 cm × 5 cm
厚さ
30 μm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
FC(CC)(OC(F)(C(F)(S(O)(O)=O)F)F)CC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. This product is intended for use as Proton-Exchange Membranes (Fuel-Cell Membranes). Clickhere for more information.
アプリケーション
The XION Composite Aquivion Membrane is a composite PEM. Its high selectivity, high chemical resistance, and high mechanical strength make it ideal for fuel cell applications. It is stable under neutral and acidic conditions.
法的情報
Product of Xergy
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PEM3A3022-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)