Merck
P75903
Sigma-Aldrich
3-ピロリン
65%
別名:
2,5-ジヒドロピロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7N
CAS番号:
分子量:
69.11
Beilstein:
103173
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
65%
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
90-91 °C/748 mmHg (lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1NCC=C1
InChI
1S/C4H7N/c1-2-4-5-3-1/h1-2,5H,3-4H2
InChI Key
JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
ピロリジンを含有します。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-0.4 °F
引火点(℃)
-18 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P75903-25G:
P75903-5G:
P75903-BULK:
P75903-1G:
P75903-INTR:
P75903-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)