アッセイ
98%
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.623 (lit.)
bp
268-270 °C (lit.)
密度
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-9H
InChI Key
VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P33402-50G:
P33402-VAR:
P33402-BULK:
P33402-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック