安全性情報
8.40041
Sigma-Aldrich
2-Phenylpyridine
for synthesis
別名:
2-Phenylpyridine, 2-Azabiphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9N
CAS番号:
分子量:
155.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
213-763-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.5 hPa ( 30 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
269-270 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 110 °C
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
n1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-9H
InChI Key
VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Phenylpyridine for synthesis. CAS 1008-89-5, molar mass 155.2 g/mol.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.090
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体