Merck
P23407
Sigma-Aldrich
p-フェニレン二酢酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH2CO2H)2
CAS番号:
分子量:
194.18
Beilstein:
1960342
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
248-252 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)5-7-1-2-8(4-3-7)6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
SLWIPPZWFZGHEU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P23407-5G:
P23407-25G:
P23407-500MG:
P23407-BULK:
P23407-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yanhong Jiang et al.
Medicinal chemistry (Shariqah (United Arab Emirates)), 16(3), 358-367 (2019-06-05)
SIRT5 is one of the seven members (SIRT1-7) of the mammalian sirtuin family of protein acyl-lysine deacylase enzymes. In recent years, important regulatory roles of SIRT5 in (patho)physiological conditions (e.g. metabolism and cancer) have been increasingly demonstrated. For a better
Pradhumna Mahat Chhetri et al.
Polymers, 11(3) (2019-04-10)
Four one-dimensional (1D) mercury(II) halide coordination polymers have been synthesized by using a semi-rigid N-donor ligand, 2,2'-(1,4-phenylene)-bis(N-(pyridin-3-yl)acetamide) (1,4-pbpa). While [Hg(1,4-pbpa)Cl₂·CH₃OH]n, 1, forms a sinusoidal chain, the complexes [Hg(1,4-pbpa)X₂]n (X = Cl, 2; Br, 3; I, 4) are helical. The sinusoidal