Merck
P23903
Sigma-Aldrich
1,4-フェニレンジアクリル酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH=CHCO2H)2
CAS番号:
分子量:
218.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H10O4/c13-11(14)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12(15)16/h1-8H,(H,13,14)(H,15,16)/b7-5+,8-6+
InChI Key
AAFXQFIGKBLKMC-KQQUZDAGSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P23903-BULK:
P23903-5G:
P23903-VAR:
P23903-500G:
P23903-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jack M Woolley et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(26), 14350-14356 (2019-02-01)
Photoisomerisation has been shown to be an efficient excited-state relaxation mechanism for a variety of nature-based and artificial-based molecular systems. Here we report on the excited-state relaxation dynamics and consequent photostability of a symmetrically functionalised cinnamate by transient electronic absorption