Merck
17383
Sigma-Aldrich
ベンゼン-1,3,5-三酢酸
≥97.0% (T)
別名:
1,3,5-トリス(カルボキシメチル)ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12O6
CAS番号:
分子量:
252.22
Beilstein:
9300288
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (T)
フォーム
powder
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)Cc1cc(CC(O)=O)cc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C12H12O6/c13-10(14)4-7-1-8(5-11(15)16)3-9(2-7)6-12(17)18/h1-3H,4-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
AJEIBHNKBLRDNT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Building block and core molecule for generating diverse libraries in combinatorial chemistry; preparation of giant propeller molecules
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17383-VAR:
17383-2.5G:
17383-500MG:
17383-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J.S. Bradshaw et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 35, 519-519 (1998)
T Carell et al.
Chemistry & biology, 2(3), 171-183 (1995-03-01)
The increasing interest in combinatorial chemistry as a tool for the development of therapeutics has led to many new methods of creating molecular libraries of potential lead compounds. Current methods have made it possible to develop libraries of several million
S. Brandl et al.
J. Prakt. Chem., 338, 451-451 (1996)
L. Tong et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 7291-7291 (1997)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
17383-500MG4061832618661
17383-2.5G