Merck
P22206
Sigma-Aldrich
α-Phenylcinnamonitrile
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=C(C6H5)CN
CAS番号:
分子量:
205.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES記法
N#C\C(=C/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N/c16-12-15(14-9-5-2-6-10-14)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-11H/b15-11+
InChI Key
VFOKYTYWXOYPOX-RVDMUPIBSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
P22206-5G:4548173205687
P22206-25G:4548173205670
P22206-BULK:
P22206-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)