Merck
PHL85764
trans-Pinostilbene
phyproof® Reference Substance
別名:
3,4′-Dihydroxy-5-methoxy-trans-stilbene, 3-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-5-methoxyphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O3
CAS番号:
分子量:
242.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=CC(OC)=CC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=C1
InChI
1S/C15H14O3/c1-18-15-9-12(8-14(17)10-15)3-2-11-4-6-13(16)7-5-11/h2-10,16-17H,1H3/b3-2+
InChI Key
KUWZXOMQXYWKBS-NSCUHMNNSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85764-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)