安全性情報
OCNQSS580
Sigma-Aldrich
Cd-based Core/Shell Quantum Dots with Streptavidin
fluorescence λem 580 nm, 1 μM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
43211915
NACRES:
NA.23
濃度
1 μM
蛍光検出
λem 580 nm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Streptavidin has high binding affinity to biotin or biotin-containing molecules such as proteins, peptides, polysaccharides, oligonucleotides. Streptavidin functionalized quantum dots offer an simple and universal method to conjugate those biotinylated molecules to quantum dots for downstream applications such as flow cytometry, Westen blot, microplate assay, fluorescent imaging with microscope for slide-based assay , microarray assay, bead-based assay, fluorescent sensing.The advantages of using quantum dots as fluorophores include high brightness, narrow and symmetric emission, resistant to photobleaching, etc. These unique features make quantum dots ideal optical probes for highly sensitive multiplexing applications.
法的情報
Product of Ocean Nanotech, LLC.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
OCNQSS580-0.5ML:
OCNQSS580-2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)