濃度
1 μM
蛍光検出
λem 645 nm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Streptavidin has high binding affinity to biotin or biotin-containing molecules such as proteins, peptides, polysaccharides, oligonucleotides. Streptavidin functionalized quantum dots offer an simple and universal method to conjugate those biotinylated molecules to quantum dots for downstream applications such as flow cytometry, Westen blot, microplate assay, fluorescent imaging with microscope for slide-based assay , microarray assay, bead-based assay, fluorescent sensing.The advantages of using quantum dots as fluorophores include high brightness, narrow and symmetric emission, resistant to photobleaching, etc. These unique features make quantum dots ideal optical probes for highly sensitive multiplexing applications.
法的情報
Product of Ocean Nanotech, LLC.
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
OCNQSS645-0.5ML:
OCNQSS645-2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)